Få mere at vide
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl 4-hydroxybenzoate |
| CAS | 94-13-3 |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| MDL nummer | MFCD00002354 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | O=C(OCCC)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.20 |
| Procent renhed | 99% |