Få mere at vide
Propoxyphenyl Homohydroxysildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propoxyphenyl-Hydroxyhomo-Sildenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N6O5S/c1-4-6-19-21-22(28(3)27-19)24(32)26-23(25-21)18-16-17(7-8-20(18)35-15-5-2)36(33,34)30-11-9-29(10-12-30)13-14-31/h7-8,16,31H,4-6,9-15H2,1-3H3,(H,25,26,32) |
| Formel vægt | 518.2311 |
| Procent renhed | >95% |