Få mere at vide
Propoxur, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0916
MedChemExpress Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Propoxur is a carbamate insecticide with a fast knockdown and long residual effect used against turf, forestry, and household pests and fleas.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propoxur
CAS 114-26-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (477.92 mM)
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1OC(NC)=O
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.24
Procent renhed 96.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation