Få mere at vide
Propofol, TRC
Artikelnummer. 17992025
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992025 25 mg
17914605 250 mg
17981015 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP82975025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2078-54-8
Molekylær formel C12 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Synonym 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, 2,6-Diisopropylphenol, Ampofol, Diprifusor, Diprivan, Diprivan 10, Diprofol, Disoprivan, Disoprofol, ICI 35868, Ivofol, NSC 5105, PD 18215, Propofol, Propofol-lipuro, Rapinovet, Recofol
IUPAC navn 2,6-di(propan-2-yl)phenol
SMIL CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propofol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Formel vægt 178.1358
Procent renhed >95%