Få mere at vide
Propofol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propofol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3 |
| Formel vægt | 178.1358 |
| Procent renhed | >95% |