missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propiverine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiverine, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 403.1914 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?