missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propiverine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30414429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414429 1 g
30422318 500 mg
30417751 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8280001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54556-98-8
Molekylær formel C23 H29 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 403.94
Synonym α-phenyl-α-propoxy-Benzeneacetic acid 1-methyl-4-piperidinyl ester hydrochloride (1:1), Acetic acid, diphenylpropoxy-, 1-methyl-4-piperidyl ester, hydrochloride (7CI), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propoxy-, 1-methyl-4-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI), Mictonetten, Mictonorm, P 4, P 4 (anticholinergic), Pollarine, Propiverine hydrochloride
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl) 2,2-diphenyl-2-propoxyacetate;hydrochloride
SMIL Cl.CCCOC(C(=O)OC1CCN(C)CC1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propiverine, Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C23H29NO3.ClH/c1-3-18-26-23(19-10-6-4-7-11-19,20-12-8-5-9-13-20)22(25)27-21-14-16-24(2)17-15-21;/h4-13,21H,3,14-18H2,1-2H3;1H
Formel vægt 403.1914
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.