Få mere at vide
Propiophenon, TRC
Artikelnummer. 30011228
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30011228 25 g
1 options
Artikelnummer. 30011228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP82790025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiophenone
CAS 93-55-0
Molekylær formel C9 H10 O
Mængde 25 g
Synonym 1-Propanone, 1-phenyl-, Propiophenone (8CI), 1-Phenyl-1-propanone, 3-Phenyl-3-propanone, Ethyl phenyl ketone, NSC 16937, Phenyl ethyl ketone, Propionylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 1-fenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Formel vægt 134.0732