Få mere at vide
Propiophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15856430
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15856430 250 mL
15829390 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15856430 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8070240250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-55-0
Tekniske data
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.01 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 214°C to 218°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00009309
Mængde 250 mL
Synonym Propiophenone, 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone, Propiophenone
Molekylvægt (g/mol) 134.18