Få mere at vide
Propiophenon, 99%
Artikelnummer. 11934851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
2ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11934851 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10715791 2 mL Glass bottle 2ml
10439060 250 mL Glasflaske 250ml
10051470 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11934851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131540025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-55-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
InChI nøgle KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC navn 1-phenylpropan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiophenone
Smeltepunkt 18.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 218.0°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COC2H5
Brydningsindeks 1.5248 to 1.5268
Mængde 2.5 L
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske