Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propiophenone |
| Smeltepunkt | 18,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Kogepunkt | 218,0 °C |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5COC2H5 |
| Vis mere |