Få mere at vide
Propiophenon, 99%
Artikelnummer. 10051470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
2ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051470 1 L Glasflaske 1 L
10715791 2 mL Glasflaske 2ml
10439060 250 mL Glasflaske 250ml
11934851 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10051470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-55-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
InChI nøgle KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC navn 1-phenylpropan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiophenone
Smeltepunkt 18,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 218,0 °C
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COC2H5
Brydningsindeks 1,5248 til 1,5268
Mængde 1 L
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med methanol, ether, benzen og toluen, uopløseligt i glycerol, ethylenglycol og propylenglycol
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske