Få mere at vide
Propiophenon, 99%
Artikelnummer. 11442118
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442118 2500 g 2500g
11422118 100 g 100g
11432118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15140.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134,178 g/mol
Propiophenon er et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og organiske forbindelser. Det bruges til syntese af efedrin og propiophenonderivater såsom cathinon og methcathinon. Det kan også bruges til syntese af arylalkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propiophenon er et mellemprodukt i syntesen af lægemidler og organiske forbindelser. Det bruges til syntese af efedrin og propiophenonderivater såsom cathinon og methcathinon. Det kan også bruges til syntese af arylalkener.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-55-0
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00009309
InChI nøgle KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
IUPAC navn 1-phenylpropan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propiophenone
Smeltepunkt 17 °C til 18 °C
Tæthed 1.008
Kogepunkt 217 °C til 218 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 2500 g
Beilstein 606215
Merck Index 14,7830
Opløselighedsinformation Svært at blande.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 99%