Få mere at vide
Propionaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30007898
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007898 10 g
30007703 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP78250010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-38-6
Molekylær formel C3 H6 O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Synonym Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
IUPAC navn Propanal
SMIL CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Formel vægt 58.0419