missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propionaldehyde, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15861681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861681 1 L
15851681 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15861681 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221331000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 123-38-6

Tekniske data

Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 47°C to 48°C/1013 hPa
Mængde 1 L
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.