Få mere at vide
Propionaldehyde, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10559010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559010 250 mL Plastic Coated Glass bottle 250ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10559010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7520/PB07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 123-38-6
Smeltepunkt -81°C
Farve Colorless
Kogepunkt 48°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 7020
Mængde 250 mL
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC=O
IUPAC navn propanal
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formel vægt 58.08g/mol
Damptryk 330 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.