Få mere at vide
Propionaldehyde, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15508834 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 15508834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Flammepunkt −27.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylær formel C3H6O
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1L = 0.81kg
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC=O
IUPAC navn propanal
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formel vægt 58.08