Få mere at vide
Propionaldehyd, 99+%
Artikelnummer. 10368450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10368450 100 mL Glasflaske 100ml
10387093 500 mL Glasflaske 500ml
10155453 2.5 L Glasflaske 2.5 L
13478468 10 L Plastiktromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10368450 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    194.65 DKK / 100ml
    Spare 38.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-38-6
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00007020
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC navn propanal
SMIL CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
Navn note 99+%
Smeltepunkt -81,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.7980g/mL
Kogepunkt 48,0 °C
Flammepunkt −40 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel C2H5CHO
Brydningsindeks 1,3610 til 1,3650
Mængde 100 mL
Beilstein 01,629
Merck Index 15,7937
Specifik vægtfylde 0.798
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 540 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinske blodplader
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.