Få mere at vide
Propionaldehyd, 99+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182694 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10182694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.93 DKK
    183.65 DKK / 100ml
    Spare 31.28 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Smeltepunkt -81,0 °C
Farve Hvid til Brun
Tæthed 0.7980g/mL
Kogepunkt 48,0 °C
Flammepunkt −40 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel C2H5CHO
Brydningsindeks 1,3610 til 1,3650
MDL nummer MFCD00007020
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 7937
Specifik vægtfylde 0.798
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 540 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC=O
IUPAC navn propanal
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.