Få mere at vide
Propionaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11474010
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
5000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474010 500 mL 500ml
11403207 1000 mL 1000ml
11413207 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11474010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16146.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58,08 g/mol
Propionaldehyd-anvendelser omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propionaldehyd applikationer omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-38-6
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00007020
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC navn propanal
SMIL CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
Smeltepunkt -81 °C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 47 °C til 49 °C
Flammepunkt −40 °C (−40 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.362
Mængde 500 mL
FN nummer UN1275
Beilstein 506010
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7823
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 97%