Få mere at vide
Propionaldehyd, 97%
Beskrivelse
Propionaldehyd-anvendelser omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Propionaldehyd applikationer omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde |
| Smeltepunkt | -81 °C |
| Tæthed | 0.81 |
| Kogepunkt | 47 °C til 49 °C |
| Flammepunkt | −40 °C (−40 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.362 |
| Mængde | 5000 mL |
| FN nummer | UN1275 |
| Beilstein | 506010 |
| Vis mere |