Få mere at vide
Propionaldehyd, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403207
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
5000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403207 1000 mL 1000ml
11474010 500 mL 500ml
11413207 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11403207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16146.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehyd-anvendelser omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propionaldehyd applikationer omfatter som mellemprodukt i lægemidler, parfume, plast og polyoler eller polyvalente alkoholer. Den bruges også som forløber for trimethyloletan (CH3C(CH2OH)3) gennem en kondensationsreaktion med formaldehyd, denne triol er et vigtigt mellemprodukt i produktionen af alkydharpikser. Andre anvendelser omfatter reduktion til propanol og oxidation til propionsyre. Bruges også til oprensning af PEGyleret protein.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-38-6
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00007020
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC navn propanal
SMIL CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
Smeltepunkt -81°C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 47°C to 49°C
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.362
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1275
Beilstein 506010
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,7823
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propionaldehyde