Få mere at vide
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Artikelnummer. 15675800 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15675800 1 L Glass bottle 1 L
15685800 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675800 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 5381241L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-38-6
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00007020
InChI nøgle NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC navn propanal
SMIL CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propionaldehyde
Smeltepunkt -81°C
Farve Colorless
Tæthed 0.805g/mL at 25°C
Kogepunkt 46°C to 50°C
Tændingspunkt 404°C
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH2CHO
Mængde 1 L
FN nummer UN1275
Beilstein 506010
Dampdensitet 2 (vs air)
Formel vægt 58.08g/mol
Damptryk 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Procent renhed 0.97