Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Propionaldehyde |
| Smeltepunkt | -81°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.805g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 46°C to 50°C |
| Tændingspunkt | 404°C |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3CH2CHO |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1275 |
| Show More |