Få mere at vide
Propargyl ether, 98%
Artikelnummer. 15450328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450328 25 g 25g
15440328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53473.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-27-3 | C6H6O | 94.113 g/mol
Propargylether er en nyttig ether til forskning i proteomik. Det blev brugt til fremstilling af polyferrocener via polyaddition med 1,1a-bis(azidoethyl)ferrocen. Det kan bruges til fremstilling af cyklisk polystyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Propargylether er en nyttig ether til forskning i proteomik. Det blev brugt til fremstilling af polyferrocener, via polyaddition med 1,1′ -bis(azidoethyl)ferrocen. Det kan bruges til fremstilling af cyklisk polystyren.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6921-27-3
Molekylær formel C6H6O
Molekylvægt (g/mol) 94.113
MDL nummer MFCD00048108
InChI nøgle HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargyl ether, dipropargyl ether, 2-propynyl ether, 1-propyne, 3,3'-oxybis, bispropargyl ether, 3-prop-2-yn-1-yloxy prop-1-yne, propargyl-ether, dipropargyl oxide, di 2-propynyl ether, bis 2-propynyl ether
PubChem CID 23349
IUPAC navn 3-prop-2-ynoxyprop-1-yn
SMIL C#CCOCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propargyl ether
Tæthed 0.914
Kogepunkt 55°C to 57°C (65 mmHg)
Flammepunkt 24°C (75°F)
Lineær formel (HC≡CCH2)2O
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Formel vægt 94.11
Procent renhed 98%