missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proparacaine Hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457916
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY66012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.

Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Proparacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H27ClN2O3
Mængde 100 mg
Synonym Proxymetacaine Hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (100.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(OCCC)C(N)=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Formel vægt 330.85
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.