Få mere at vide
Propaphos, TRC
Artikelnummer. 30138689
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138689 250 mg
30040926 25 mg
30040530 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP323755250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7292-16-2
Molekylær formel C13 H21 O4 P S
Molekylvægt (g/mol) 304.34
Synonym Phosphoric acid, 4-(methylthio)phenyl dipropyl ester, Phosphoric acid, p-(methylthio)phenyl dipropyl ester (7CI,8CI), Kayaphos, Kayphosnac, O,O-Dipropyl O-4-methylthiophenyl phosphate, Propaphos
IUPAC navn (4-methylsulfanylphenyl) dipropyl phosphate
SMIL CCCOP(=O)(OCCC)Oc1ccc(SC)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propaphos
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H21O4PS/c1-4-10-15-18(14,16-11-5-2)17-12-6-8-13(19-3)9-7-12/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
Formel vægt 304.0898