missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propantheline bromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468666
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1188

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Propantheline bromide is an orally active mAChR antagonist. Propantheline bromide can be used in the research of smooth muscle dysfunction, excessive sweating, cramps or spasms of the stomach, intestines or bladder, and involuntary urination.

Propantheline bromide is an orally active mAChR antagonist. Propantheline bromide can be used in the research of smooth muscle dysfunction, excessive sweating, cramps or spasms of the stomach, intestines or bladder, and involuntary urination.

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Propantheline bromide
CAS 50-34-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H30BrNO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.02 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (111.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC([N+](C(C)C)(C)CCOC(C1C2=C(OC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 448.39
Formel vægt 448.39
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.