Få mere at vide
Propane-1,3-Diol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10244060 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10244060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7450/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 504-63-2
Smeltepunkt -32°C
Farve Colorless
pH 4.5 to 7.0
Kogepunkt 214°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C3H8O2
MDL nummer MFCD00002949
Mængde 500 mL
Synonym 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
InChI nøgle YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCCO
IUPAC navn propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 76.10
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Formel vægt 76.09g/mol
Damptryk <0.1mbar at 20°C
Fysisk form Liquid