Få mere at vide
Propan-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10518070 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10346290 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10499370 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10518070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7440/17
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Propan-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
MDL nummer 64272
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Smeltepunkt -60 °C
Kogepunkt 187 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 2.62
Formel vægt 76,1 g/mol
Damptryk 0,13 mbar ved 20 °C
Fysisk form Viskøs væske