Få mere at vide
Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2S/c1-4(2)7-5(6)3-8/h4,8H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 134.0402 |