CAS RN 7383-61-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate, TRC
CAS: 7383-61-1 Molekylær formel: C5 H10 O2 S Molekylvægt (g/mol): 134.19 Synonym: 1-Methylethyl 2-Mercaptoacetate,Isopropyl 2-Mercaptoacetate,Isopropyl Mercaptoacetate,Isopropyl Thioglycolate,Thioglycolic Acid Isopropyl Ester; IUPAC navn: isopropyl 2-mercaptoacetate SMIL: CC(C)OC(=O)CS