missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate, TRC

Artikelnummer. 30010887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010887 500 mg
30011465 100 mg
30005936 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB524470500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7383-61-1
Molekylær formel C5 H10 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 134.19
Synonym 1-Methylethyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl Mercaptoacetate, Isopropyl Thioglycolate, Thioglycolic Acid Isopropyl Ester;
IUPAC navn isopropyl 2-mercaptoacetate
SMIL CC(C)OC(=O)CS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O2S/c1-4(2)7-5(6)3-8/h4,8H,3H2,1-2H3
Formel vægt 134.0402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.