Få mere at vide
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
ProLong Diamant giver overlegen fotoblegebeskyttelse til Alexa Fluor farvestoffer og fluorescerende proteiner til langsigtede billeddannelsesforsøg uden tab af signal. Med den ekstra fordel ved DAPI i monteringsmidlet, ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI gør multipleksing glat og ubesværet.
608.00 DKK - 2945.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Produktlinje ProLong™
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15382192
Dokumentvisning
Molecular Probes™
P36966
2 mL
608.00 DKK
2ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15810083
Dokumentvisning
Molecular Probes™
P36962
5 x 2 mL
2945.00 DKK
10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15395816
Dokumentvisning
Molecular Probes™
P36971
10 mL
2840.00 DKK
10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Antifade monteringsmiddel
ProLong™
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • ProLong Diamond Antifade Mountant with Dapi
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI