Få mere at vide
Invitrogen™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
Beskrivelse
ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI er en glycerolbaseret flydende mountant designet til at give enestående antifadebeskyttelse for fluorescens på tværs af hele det visuelle og IR-spektrum. Du kan bruge ProLong Diamond Mountant med DAPI med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) for at opnå det klareste signal og laveste baggrund. Brug ProLong Diamond til lyse, højopløsnings fluorescerende billeder med DAPI allerede indlejret i monteringsmediet til nukleare modfarvning. ProLong Diamond mountant med DAPI bruges bedst til at bevare signalstyrken over længerevarende billeddannelsessessioner af fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner under konfokal laserscanning eller med superopløsningsmikroskopi.
Egenskaber ved ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI
ProLong Diamond Antifade Mountant med DAPI leveres blandet og klar til brug i en 2 ml dråbeflaske eller 10 ml flaske. Når det bindes til DNA, kan DAPI påvises med et traditionelt DAPI-filter under UV-lys med en excitation på 360 nm og emission ved 460 nm. ProLong Diamond Mountant med DAPI danner en optisk vej med 1,47 brydningsindeks (RI), når den hærder, og muliggør langvarig opbevaring af dine prøver, samtidig med at de beskytter mod fotoblegering. Påfør blot en dråbe på prøven, tilføj en dæksle, hærde og billede. ProLong Diamond Mountant med DAPI misfarvs eller krymper ikke, når den hærder. Med normale farvningsprotokoller diffunderer DAPI ud af prøverne over tid. Inkluderingen af DAPI i Prolong Diamond-monteringsmedieformuleringen hjælper med at bevare nuklear farvning til langtidsopbevaring sammenlignet med sekventiel farvning/montering i basemontering.
Få fotoblegebeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller proteiner du bruger, ProLong hjælper Diamond Mountant med DAPI med at give overlegen beskyttelse mod fotobleaching. Kompatibel med et bredt udvalg af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3, og Cy5, gør vores antifade-monteringsmedie med DAPI multiplexing glat og ubesværet. ProLong Diamond Mountant med DAPI slukker ikke fluoroforer, og dens evne til at levere lysere signaler mod lidt baggrund hjælper med at sikre, at du får de bedste kvalitetsbilleder i høj opløsning.
Forståelse af, hvordan RI påvirker billedopløsning i mikroskopi
RI bestemmer, hvor meget lysets vej bøjes eller brydes, når den trænger ind i et materiale. I mikroskopi bør brydningsindeksforskelle mellem prøve og monteringsmedium minimeres og kan reduceres ved brug af mountants med højere RI. Optimering af RI'en i dit eksperiment vil øge opløsningen for at give bedre billedkvalitet. Afhængigt af din prøvetype, tykkelse, billeddybde og/eller farvningsreagenser (f.eks. fluorescerende proteiner eller farvestoffer) og om du har brug for en hærdende eller ikke-hærdende montering, vil valg af det rette monteringsmedie påvirke billedopløsningen og bør overvejes kraftigt for optimal eksperimentel design. Derudover betyder Diamonds hærdende egenskab ProLong , at du ikke behøver at bruge traditionelle akrylharpikser (dvs. neglelak) til montering.
For øjeblikkelig visning af prøven, vælg vores ikke-hærdende monteringsmiddel, SlowFade Diamond Antifade Mountant med DAPI. Bemærk venligst, at ProLong glasmonteringsmedier anbefales til prøver > på 10 mikron og til alle olieafbildningsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 ml |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | En 10 ml flaske. • Opbevares ved –2 °8 C, eller frosset ved -°20 •C Beskyt mod lys • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstype | Antifade løsning |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Oversigt | ProLong™ Diamond Antifade Mountant med DAPI, 1 x 10 mL |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.