Indeholder
3 MAX enkeltkanalspipetter (100 til 1000 L, μ500 til 5000 μL, 1 til 10mL), spidsstativer til 96 spidser (10 til 1000 L), μBulk i en pose: 0,1 til 5 mL (100 spidser), 1 til 10 mL (250 spidser), 1 x lineær stativ og 3 x pipetteholdere
- Lave pipeteringskræfter
- Ergonomisk fingerkrog
- Nem lydstyrkeindstilling med klikstopmekanisme
- Hurtig og letlæselig lydstyrkevisning minimerer risikoen for fejl i lydstyrkeindstilling
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Nem at bruge 'gør-det-selv' kalibrering
- Nem at rengøre med kun tre dele, der skal skilles ad
- Fuldt autoklaverbar
- Høj kemikalie- og UV-bestandighed
- Høj kvalitetsstandard Optifit tips til forskellige applikationer
- Optiload spidsbelastningsmekanisme tillader spidsbelastning med ens konstant kraft på hver kanal og muliggør perfekt spidsforsegling på hver enkelt spidskegle
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | Optifit Tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Model- | Proline Plus |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Proline Plus |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Multipakker med mekaniske pipetter |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1000, 500 til 5000 μL, 1 til 10 ml |
| Filtertype | Safe-Cone filter |
| Vis mere |