Få mere at vide
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10277303
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Glasflaske, 100g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10277303
Brand: Thermo Scientific Acros 225651000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Progesteron, CAS # 57-83-0, er et naturligt forekommende hormon, der kræves til vedligeholdelse af livmoderens endotel og undertrykkelse af østrogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Progesteron er et kønshormon, der kræves til undertrykkelse af østrogensignalering og er også involveret i transkriptionel aktivering
•Progesteron vedligeholder livmoderens endotel og opretholder graviditet gennem undertrykkelse af muskelkontraktilitet
Applikationer
•Progesteronsignalering er relevant for undersøgelsen af brystkræft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-83-0
Molekylær formel C21H30O2
Molekylvægt (g/mol) 314.46
MDL nummer MFCD00003658
InChI nøgle RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonym progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestanVis mereVis mindre
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMIL CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Progesterone
Smeltepunkt 126°C to 131°C
Farve Brun-gul til gul
Tab ved tørring 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 7889
Specifik rotationstilstand +190° (20°C c=1,ethanol)
Specifik rotation + 190
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formel vægt 314.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0465698 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2024 Artikelnummer225650050,225650250,225651000
PartinummerA0460986 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2024 Artikelnummer225650050,225650250,225651000
PartinummerA0395861 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2022 Artikelnummer225650050,225650250,225651000
PartinummerA0401590 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2022 Artikelnummer225650050,225650250,225651000
PartinummerA0392519 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2022 Artikelnummer225650050,225650250,225651000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Progesterone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals >