Få mere at vide
Progesteron, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328360 25 g Glasflaske 25g
10368310 5 g Glasflaske 5g
10277303 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10328360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225650250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Progesteron, CAS # 57-83-0, er et naturligt forekommende hormon, der kræves til vedligeholdelse af livmoderens endotel og undertrykkelse af østrogener.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Progesteron er et kønshormon, der kræves til undertrykkelse af østrogensignalering og er også involveret i transkriptionel aktivering
•Progesteron vedligeholder livmoderens endotel og opretholder graviditet gennem undertrykkelse af muskelkontraktilitet
Applikationer
•Progesteronsignalering er relevant for undersøgelsen af brystkræft
Litteraturhenvisninger
Kim, O.; Park, EY; Kwon, SY; Shin, S.; Emerson, RE; Shin, YH; DeMayo, FJ; Lydon, JP; Coffey, DM; Hawkins, SM; Quilliam, LA; Cheon, DJ; Fernandez, FM; Nevø, KP; Karpf, AR; Widschwenter, M.; Sood, AK; Bast, RC Jr.; Godwin, AK; Miller, KD; Cho, CH; Kim, J. Målretning af progesteron-signalering forhindrer metastatisk kræft i æggestokkene. Proc Natl Acad Sci US A. 2020, 117(50), 31993-32004.
Jain, V.; McDonald, SD; Mundle, WR; Farine, D. Retningslinje nr. 398: Progesteron til forebyggelse af spontan for tidlig fødsel. J Obstet Gynaecol Can. 2020, 42(6), 806-812.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-83-0
Molekylær formel C21H30O2
Molekylvægt (g/mol) 314.46
MDL nummer MFCD00003658
InChI nøgle RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Synonym progesterone, agolutin, luteohormone, pregn-4-ene-3,20-dione, crinone, 4-pregnene-3,20-dione, corpus luteum hormone, progestin, syngesterone, utrogestan
PubChem CID 5994
ChEBI CHEBI:17026
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMIL CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Progesterone
Smeltepunkt 126°C to 131°C
Farve Brun-gul til gul
Tab ved tørring 0.5% max. (500 mg, 105°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 7889
Specifik rotationstilstand +190° (20°C c=1,ethanol)
Specifik rotation + 190
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,dioxane,conc. h2so4
Formel vægt 314.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Progesterone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.