Få mere at vide
Progabide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Progabide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClFN2O2/c18-12-5-3-11(4-6-12)17(21-9-1-2-16(20)23)14-10-13(19)7-8-15(14)22/h3-8,10,22H,1-2,9H2,(H2,20,23)/b21-17- |
| Formel vægt | 334.0884 |