Få mere at vide
Procainamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procainamide hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H |
| Formel vægt | 271.1451 |
| Procent renhed | >95% |