Få mere at vide
Procainamide hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10733211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733211 25 g Glass bottle 25g
10167743 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207300250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 614-39-1 | C13H21N3O·HCl | 271.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-39-1
Molekylær formel C13H21N3O·HCl
Molekylvægt (g/mol) 271.78
MDL nummer MFCD00012998
InChI nøgle ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym procainamide hydrochloride, procainamide hcl, pronestyl, procanbid, procapan, procan, procainhydrochlorid, procan sr, procainii chloridum, promide hydrochloride
PubChem CID 66068
ChEBI CHEBI:8429
IUPAC navn 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide;hydrochloride
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procainamide hydrochloride
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 14, III, 1077
Merck Index 15, 7874
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,very sparingly soluble in benzene and ether
Formel vægt 271.78
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procainamide hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.