Få mere at vide
Probenecid, TRC
Artikelnummer. 30135310
Skift visning
Mængde:
50 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135310 100 g
30132429 5 g
17943175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP755000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-66-9
Molekylær formel C13 H19 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 285.36
Synonym Probenecid, Benzoic acid, 4-[(dipropylamino)sulfonyl]-, Benzoic acid, p-(dipropylsulfamoyl)- (8CI), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylaminosulfonyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, Apurina, Benecid, Benemid, Benuryl, NSC 18786, Probecid, Proben, Probenecid, Probenecid acid, Prolongine, Synergid R, Tubophan, Uricosid, p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, p-(Dipropylsulfamyl)benzoic acid
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl) benzoesyre
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Formel vægt 285.1035