Få mere at vide
Probenecid, 99.8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403752 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403752 25 g -
11413752 100 g -
11423752 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403752 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215637025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 57-66-9
Molekylær formel C13H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 285.36
MDL nummer MFCD00038402
InChI nøgle DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesyre
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 285.4
Procent renhed 0.998
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Probenecid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i