Få mere at vide
Probenecid, 98%
Artikelnummer. 11420461
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420461 2.5 g 2.5g
11430461 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420461 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20010.88
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285,36 g/mol
Det er et urikosurisk lægemiddel, det vil sige, at det øger urinsyreudskillelsen i urinen. Det bruges primært til behandling af gigt og hyperurikæmi. Probenecid blev udviklet som et alternativ til caronamid for kompetitivt at hæmme nyreudskillelsen af nogle lægemidler og derved øge deres plasmakoncentration og forlænge deres virkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig i vand (delvis blandbar
), opløsninger af alkalihydroxider, ethanol (100 mM), acetone, chloroform, natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), methanol, fortyndede syrer (praktisk talt uopløselige), fortyndede alkalier og ether (lidt opløselig).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-66-9
Molekylær formel C13H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 285.36
MDL nummer MFCD00038402
InChI nøgle DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC navn 4-(dipropylsulfamoyl)benzoesyre
SMIL CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Probenecid
Smeltepunkt 198 °C til 199 °C
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 2.5 g
Merck Index 14,7754
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist blandbart), opløsninger af alkalihydroxider, ethanol (100 mM), acetone, kloroform, natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), methanol, fortyndede syrer (praktisk talt uopløselige), fortyndede alkalier og ether (let opløselig).
Formel vægt 285.36
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Probenecid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid