Få mere at vide
Proadifenhydrochlorid
Beskrivelse
Proadifen hydrochlorid er en hæmmer af NOS1, AChR, cytochrom P-450 og KIR6. Proadifen hydrochlorid binder til proteindelen af P-450, reducerede også det hypoxiske respons. af Proadifen hydrochlorid har gode antiarytmiske virkninger. SKF-525A reducerede udtømningen af hjertenoradrenalin væsentligt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Proadifen hydrochlorid er en hæmmer af NOS1, AChR, cytochrom P-450 og KIR6. Proadifen hydrochlorid binder til proteindelen af P-450, reducerede også det hypoxiske respons. af Proadifen hydrochlorid har gode antiarytmiske virkninger. SKF-525A reducerede udtømningen af hjertenoradrenalin væsentligt.
Opløselighed Opløseligt
i
methanol eller vand Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Proadifen hydrochloride |
| Smeltepunkt | 122 °C til 123 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i methanol eller vand |
| Formel vægt | 389.97 |
| Fysisk form | Pulver |