Få mere at vide
Proadifen hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415999
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415999 500 mg 500mg
15495989 1 g 1g
15405999 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63833.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62-68-0 | C23H32ClNO2 | 389.964 g/mol
Proadifen hydrochlorid er en hæmmer af NOS1, AChR, cytochrom P-450 og KIR6. Proadifen hydrochlorid binder til proteindelen af P-450, reducerede også det hypoxiske respons. af Proadifen hydrochlorid har gode antiarytmiske virkninger. SKF-525A reducerede udtømningen af hjertenoradrenalin væsentligt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Proadifen hydrochlorid er en hæmmer af NOS1, AChR, cytochrom P-450 og KIR6. Proadifen hydrochlorid binder til proteindelen af P-450, reducerede også det hypoxiske respons. af Proadifen hydrochlorid har gode antiarytmiske virkninger. SKF-525A reducerede udtømningen af hjertenoradrenalin væsentligt.
Opløselighed Opløseligt
i
methanol eller vand Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-68-0
Molekylær formel C23H32ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 389.964
MDL nummer MFCD00055151
InChI nøgle FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, sk&f 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl-2,2-diphenylpentanoat;hydrochlorid
SMIL CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proadifen hydrochloride
Smeltepunkt 122°C to 123°C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in methanol or water
Formel vægt 389.97
Fysisk form Pulver