Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Proadifen hydrochlorid, 95 %
Artikelnummer. 15530564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15530564 5 g 5g
15520564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15530564 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457880050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-68-0
Molekylær formel C23H31NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 389.96
InChI nøgle FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl-2,2-diphenylpentanoat;hydrochlorid
SMIL CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Proadifen hydrochloride
Smeltepunkt 122,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 389.96
Procent renhed 95%