missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PRN1371, MedChemExpress
Beskrivelse
PRN1371 is a highly selective and potent FGFR1-4 and CSF1R inhibitor with IC50s of 0.6, 1.3, 4.1, 19.3 and 8.1 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 and CSF1R, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PRN1371 |
| CAS | 1802929-43-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30Cl2N6O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (44.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=CC3=CN=C(NC)N=C3N1CCCN4CCN(C(C=C)=O)CC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.46 |
| Formel vægt | 561.46 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?