Få mere at vide
Thermo Scientific™ Printere til CryoMed™ og CryoPlus™ Frysere
Forbedre funktionaliteten til Thermo Scientific™ CryoMed™ kontrollerede frysere med denne valgfri printer.
1597.13 DKK - 21669.99 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) | Alle CryoMed frysere med kontrolleret pris |
---|
Artikelnummer | Brand | Type | Spænding | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Type | Spænding | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11746449
|
Thermo Scientific™
4000566 |
Termisk printer papir | Not Applicable |
1597.13 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11721579
|
Thermo Scientific™
4000665 |
Printer | 220 V |
21669.99 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Forbedre funktionaliteten til Thermo Scientific™ CryoMed™ regulerede sats frysere med Thermo Scientific™ Termiske printere til CryoMed og CryoPlus™ Frysere. Disse printere fås i 120V eller 220V modeller og inkluderer kabelsamling og RS-232 stiksæt.
- Model 4000565 - 120V, 60Hz printer med kabelsamling og RS-232 stiksæt
- Model 4000665 - 220V, 50Hz printer med kabelsamling og RS-232 stiksæt
- Model 4000566 - Termisk printerpapir (5 ruller/pakke)
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
Tekniske data
Alle CryoMed frysere med kontrolleret pris |