Få mere at vide
Thermo Scientific™ Printere til CryoMed™ og CryoPlus™ Frysere
Artikelnummer. 11746449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Printer
Termisk printer papir
Spænding:
220 V
Not Applicable
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11746449
Brand: Thermo Scientific™ 4000566
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre funktionaliteten til Thermo Scientific™ CryoMed™ kontrollerede frysere med denne valgfri printer.
Forbedre funktionaliteten til Thermo Scientific™ CryoMed™ regulerede sats frysere med Thermo Scientific™ Termiske printere til CryoMed og CryoPlus™ Frysere. Disse printere fås i 120V eller 220V modeller og inkluderer kabelsamling og RS-232 stiksæt.
  • Model 4000565 - 120V, 60Hz printer med kabelsamling og RS-232 stiksæt
  • Model 4000665 - 220V, 50Hz printer med kabelsamling og RS-232 stiksæt
  • Model 4000566 - Termisk printerpapir (5 ruller/pakke)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termisk printer papir
Til brug med (udstyr) Alle CryoMed frysere med kontrolleret pris
Spænding Not Applicable